Tisk…
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,2-Trichlorotrifluoropropene, 1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
PC7090-25G PC7090-5G
APOSPC7090-25GEA 9200 CZK
APOSPC7090-25G APOSPC7090-5G
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene
Vzorec: C₃Cl₃F₃
Bod varu: 88 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013672
CAS číslo: 431-52-7