Tisk…

1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 1490 CZK
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181186
CAS číslo: 286932-57-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR