Tisk…
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-4-fluoro-1H-indole
PC7088-1G PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA 7050 CZK
APOSPC7088-1G APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037874
CAS číslo: 292636-09-0