Tisk…
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 992 CZK
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153279
CAS číslo: 175203-41-5