Tisk…
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 2170 CZK
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037875
CAS číslo: 408355-23-7