Tisk…
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC7084-1G PC7084-250MG
APOSPC7084-1GEA 1620 CZK
APOSPC7084-1G APOSPC7084-250MG
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₈ClFO
MW: 186,6106 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236601
CAS číslo: 177211-26-6