Tisk…
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7083-1G PC7083-25G PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA 2170 CZK
APOSPC7083-1G APOSPC7083-25G APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BFNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027207
CAS číslo: 874288-34-3