2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7082-1G
PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA
622
CZK
APOSPC7082-1G
APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₈FNO₃ Bod tání: 35…37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115630 CAS číslo: 28987-44-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...