Tisk…
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 622 CZK
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Vzorec: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Bod varu: 105…106 °C/20mmHg
Hustota: 1,2394 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369717
CAS číslo: 22864-65-9