Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC7065-1G PC7065-250MG
APOSPC7065-1GEA 5200 CZK
APOSPC7065-1G APOSPC7065-250MG
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,92 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09271791
CAS číslo: 947533-39-3