Tisk…
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7063-1G PC7063-5G
APOSPC7063-1GEA 1910 CZK
APOSPC7063-1G APOSPC7063-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C7H4F3NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07375387
CAS číslo: 131747-62-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III