2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G
PC7059-25G
PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA
622
CZK
APOSPC7059-1G
APOSPC7059-25G
APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207.92 g/mol Bod tání: 115…119 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07781239 CAS číslo: 313545-34-5 |