Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7058-1G
PC7058-5G
APOSPC7058-1GEA
2700
CZK
APOSPC7058-1G
APOSPC7058-5G
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₇H₃BF₇K Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781236 CAS číslo: 1150655-12-1 |