Tisk…
3-Fluoropicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 2320 CZK
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
3-Fluoropicolinic acid
3-Fluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114108
CAS číslo: 152126-31-3