Tisk…
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dibromo-1-chloro-1-fluoroethane
PC7056-25G PC7056-5G
APOSPC7056-25GEA 12200 CZK
APOSPC7056-25G APOSPC7056-5G
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane 97%
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane
Vzorec: C₂H₂Br₂ClF
Bod varu: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320780
CAS číslo: 243139-69-7