Tisk…
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7055-1G PC7055-500MG PC7055-250MG
APOSPC7055-1GEA 2440 CZK
APOSPC7055-1G APOSPC7055-500MG APOSPC7055-250MG
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO
Bod tání: 275…278 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781233
CAS číslo: 65352-94-5
UN: 3261
ADR: 8,III