5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7054-5G
APOSPC7054-5GEA
4400
CZK
APOSPC7054-5G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₅BFNO₂ MW: 223,05 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07780754 CAS číslo: 719268-92-5 |