Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7048-1G PC7048-5G
APOSPC7048-1GEA 4670 CZK
APOSPC7048-1G APOSPC7048-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237,0783 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063092
CAS číslo: 1073371-96-6