Tisk…
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 622 CZK
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
MW: 153.95
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06409950
CAS číslo: 762287-58-1