Tisk…
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7044-1G PC7044-5G
APOSPC7044-1GEA 953 CZK
APOSPC7044-1G APOSPC7044-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
MW: 169,9460 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095355
CAS číslo: 762287-59-2