Tisk…
5-Fluoro-2-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 0 CZK
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluoro-2-formylpyridine
5-Fluoro-2-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Bod varu: 72…74 °C/21mmHg
Bod tání: 31…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781242
CAS číslo: 31181-88-1