Tisk…
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7039-25G PC7039-5G
APOSPC7039-25GEA 34720 CZK
APOSPC7039-25G APOSPC7039-5G
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone
Vzorec: Cl₃CC(O)CF₃
Bod varu: 86…90 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042128
CAS číslo: 758-42-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III