2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
PC7037-1G
PC7037-5G
PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA
744
CZK
APOSPC7037-1G
APOSPC7037-5G
APOSPC7037-10G
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08064049 CAS číslo: 677728-92-6 |