Tisk…
2-Fluoro-3-formylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7036-25G PC7036-5G
APOSPC7036-25GEA 4700 CZK
APOSPC7036-25G APOSPC7036-5G
2-Fluoro-3-formylpyridine 95%
2-Fluoro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
Bod varu: 50 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095270
CAS číslo: 36404-90-7