Tisk…
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7035-100MG PC7035-1G PC7035-5G
APOSPC7035-100MGEA 622 CZK
APOSPC7035-100MG APOSPC7035-1G APOSPC7035-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BFO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064050
CAS číslo: 1072952-52-3