Tisk…
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,6-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2,6-Difluoro-4-pyridylboronic acid
PC7034-100MG PC7034-250MG
APOSPC7034-100MGEA 1290 CZK
APOSPC7034-100MG APOSPC7034-250MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BF₂NO₂
MW: 158.8986 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114289
CAS číslo: 401816-16-8