Tisk…
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3,4-Difluoro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7031-1G PC7031-250MG
APOSPC7031-1GEA 2360 CZK
APOSPC7031-1G APOSPC7031-250MG
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669570
CAS číslo: 1025707-97-4