6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
PC7027-1G
PC7027-5G
PC7027-25G
APOSPC7027-1GEA
787
CZK
APOSPC7027-1G
APOSPC7027-5G
APOSPC7027-25G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07777161 CAS číslo: 847502-81-2 |