Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 3710 CZK
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095116
CAS číslo: 957061-21-1