Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7024-5G PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA 2030 CZK
APOSPC7024-5G APOSPC7024-25G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368234
CAS číslo: 170981-41-6