2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Cyano-4-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC7020-5G
APOSPC7020-5GEA
4770
CZK
APOSPC7020-5G
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₅BFNO₂ MW: 247.07 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09260444 CAS číslo: 461451-63-8 |