4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7018-1G
PC7018-5G
APOSPC7018-1GEA
0
CZK
APOSPC7018-1G
APOSPC7018-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₅BClF₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657823 CAS číslo: 445303-09-3 |