Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 8100 CZK
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.3726 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09037968
CAS číslo: 851756-52-0