Tisk…
3-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
PC7016-25G PC7016-5G PC7016-100G
APOSPC7016-25GEA 1210 CZK
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92
Bod tání: 211…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236042
CAS číslo: 768-35-4
EINECS: 476-720-8