5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC7015-1G
PC7015-5G
APOSPC7015-1GEA
1130
CZK
APOSPC7015-1G
APOSPC7015-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BClFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368241 CAS číslo: 1072952-42-1 |