5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-2,4,-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7012-1G
PC7012-5G
APOSPC7012-1GEA
2070
CZK
APOSPC7012-1G
APOSPC7012-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₄BClF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08669564 CAS číslo: 1073354-65-0 |