Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 2690 CZK
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Bod varu: 50…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973760
CAS číslo: 102684-91-3