Tisk…
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride, 1,2,3-Trichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC7009-100G PC7009-25G PC7009-500G
APOSPC7009-100GEA 910 CZK
APOSPC7009-100G APOSPC7009-25G APOSPC7009-500G
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₂Cl₃F₃
MW: 249,45 g/mol
Bod varu: 200…206 °C
Bod tání: –10 to –8 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035985
CAS číslo: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6