Tisk…
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6996-1G PC6996-5G PC6996-25G
APOSPC6996-1GEA 2690 CZK
APOSPC6996-1G APOSPC6996-5G APOSPC6996-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄ClF₉O₂S
Bod varu: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412262
CAS číslo: 2991-84-6
UN: 3265
ADR: 8,II