Tisk…
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-toluenesulphonylfluoride
PC6991-25G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 3150 CZK
APOSPC6991-25G APOSPC6991-100G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Vzorec: C₇H₇FO₂S
MW: 174.19 g/mol
Bod varu: 112 °C/16mmHg
Bod tání: 40…41 °C
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007421
CAS číslo: 455-16-3
UN: 3261
ADR: 8 II