Tisk…
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6989-10G PC6989-1G PC6989-5G
APOSPC6989-10GEA 14090 CZK
APOSPC6989-10G APOSPC6989-1G APOSPC6989-5G
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701069
CAS číslo: 88301-98-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III