Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 827 CZK
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₃
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027234
CAS číslo: 881402-22-8