Tisk…
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-((2-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6986-5G
APOSPC6986-5GEA 3060 CZK
APOSPC6986-5G
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259,0408 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027205
CAS číslo: 874288-06-9