Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6982-25G PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA 4300 CZK
APOSPC6982-25G APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366526
CAS číslo: 705-44-2
UN: 1993
ADR: 3,III