4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
PC6976-10G
PC6976-1G
PC6976-5G
APOSPC6976-10GEA
12870
CZK
APOSPC6976-10G
APOSPC6976-1G
APOSPC6976-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₉FO₃ MW: 184,166 g/mol Bod tání: 103…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08146650 CAS číslo: 946713-86-6 |