Tisk…
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6975-5G PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA 500 CZK
APOSPC6975-5G APOSPC6975-25G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657980
CAS číslo: 840481-82-5