Tisk…
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 622 CZK
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092918
CAS číslo: 51173-05-8