1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(TTA), Thenoyltrifluoroacetone, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)butane-1,3-dione, TTFA, 2-Thenoyltrifluoroacetone, (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoroacetone
PC6950-100G
PC6950-250G
PC6950-25G
PC6950-BULK
APOSPC6950-100GEA
1540
CZK
APOSPC6950-100G
APOSPC6950-250G
APOSPC6950-25G
APOSPC6950-BULK
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂S MW: 222,19 g/mol Bod varu: 96…98 °C/8mmHg Bod tání: 42…43 °C Bod vzplanutí: 111 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005445 CAS číslo: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...