Tisk…
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 622 CZK
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFIO
Bod varu: 97…99 °C/5mmHg
Hustota: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094410
CAS číslo: 111771-12-1
UN: 3265
ADR: 8,II