Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6948-1G PC6948-5G PC6948-25G PC6948-100G
APOSPC6948-1GEA 0 CZK
APOSPC6948-1G APOSPC6948-5G APOSPC6948-25G APOSPC6948-100G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide
Vzorec: C₆H₃Cl₂FN₂O
MW: 209.01 g/mol
Bod tání: 161…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01571365
CAS číslo: 113237-20-0